Fontos dokumentumok
DWK73802-8425
KIMBLE® Solid Cap
black phenolic cap (with rubber liner), cap for 8-425
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
Anyagok
PTFE/rubber liner
black phenolic cap (with rubber liner)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
class A
kiszerelés
case of 144 ea
gyártó/kereskedő neve
Kimble® 73802-8425
szerelvény
cap for 8-425
Általános leírás
Class A Caps with PTFE-Faced Rubber Liners highly resistant to temperature and steam during autoclaving
  • Specially formulated phenolic cap material
  • Autoclavable
  • White rubber liners
  • Excellent for general laboratory use
Identified in ASTM Specification E982, Class A requirement
Jogi információk
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)