Fontos dokumentumok
SLW2140/02M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 45 mm
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 2140/02M
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.43
Anyagok
borosilicate glass
leírás
fits filter diam. 55 - 70 mm
Jellemzők
short stem
gyártó/kereskedő neve
2140/02M
SciLabware
szűrőátmérő
55—70 mm
szár H
45 mm
szár külső átmérő
8 mm
felső külső átmérő
45 mm
Általános leírás
  • With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)