Merck
22035-U
Swagelok® Plug
Swagelok® 400-P, stainless steel, 1/4 in. Swagelok
Szinonimák:
Swagelok® 400P,SS PLUGS 1/4" PK2
About This Item
UNSPSC kód:
41112500
NACRES:
SB.54
material
stainless steel
kiszerelés
pkg of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
Swagelok® 400-P
szerelvény
1/4 in. Swagelok
Alkalmazás
Swagelok® plugs maybe used for closing the collection tubes, in combined capillary gas chromatography and mass spectrometry used for the identification of ocimene in alfalfa flower aroma.
Jogi információk
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Identification of ocimene in alfalfa flower aroma by combined GC-mass spectrometry.
Loper GM
Crop Science, 11 (1), 61-63 (1971)