Fontos dokumentumok
GF72398931
Zamak 410 - zinc/aluminum/copper/magnesium
foam, thickness 50 mm, Zn95%/Al 4%/Cu 1%/Mg%, size 150 × 150 mm, bulk density 0.33 g/cm3
Szinonimák:
ZN063802
About This Item
UNSPSC kód:
12352311
NACRES:
NA.23
Teszt
≥95%
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 723-989-31
méret
150 × 150 mm
vastagság
50 mm
térfogatsúly
0.33 g/cm3
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)