Fontos dokumentumok
DWK176780
Wheaton® Clear Ampule
Szinonimák:
176780
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.17
material
clear tube
Jellemzők
preconditioned (pre-scored)
kiszerelés
pkg of 144 ea
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® 176780
kapacitás
10 mL
átmérő × Ma
19 mm × 107 mm
Alkalmazás
Packaging samples and certified standards
Tulajdonságok és előnyök
  • Pre-scored to eliminate filing
  • Stems can be pull or tip sealed
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)