Fontos dokumentumok
DWK176762
Wheaton® Ampule
Szinonimák:
176762
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.17
Jellemzők
standard type
kiszerelés
pkg of 25 ea
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® 176762
kapacitás
20 mL
átmérő × Ma
28 mm × 100 mm
Alkalmazás
Packaging samples and certified standards
Tulajdonságok és előnyök
  • Commonly used for packaging certified standards
  • Consistent with low background counts
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)