Fontos dokumentumok
D31206
Dibenz[a,c]anthracene
97%
Szinonimák:
1,2:3,4-Dibenzanthracene
Teszt
97%
Forma
powder
bp
518 °C (lit.)
mp
205-207 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2cc3c4ccccc4c5ccccc5c3cc2c1
InChI
1S/C22H14/c1-2-8-16-14-22-20-12-6-4-10-18(20)17-9-3-5-11-19(17)21(22)13-15(16)7-1/h1-14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAASUWZPTOJQAY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)