Fontos dokumentumok
CDS021085
4-Chloro-7-(2-methoxyethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Javasolt termékek
leírás
AldrichCPR
form
solid
SMILES string
ClC1=NC=NC2=C1C=CN2CCOC
InChI
1S/C9H10ClN3O/c1-14-5-4-13-3-2-7-8(10)11-6-12-9(7)13/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NYTHDOGSBSFBIR-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)