Merck
CDS005609
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-(4-methylphenoxy)propanoic acid
AldrichCPR
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H14O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
Forma
solid
SMILES string
Cc1ccc(OC(C)(C)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-8-4-6-9(7-5-8)14-11(2,3)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OQUCRQLGCRZSBH-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)