Merck
C80806
Sigma-Aldrich
Cinnamamide, predominantly trans
97%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH=CHCONH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.17
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
mp
148-150 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])c1ccccc1)C(N)=O
InChI
1S/C9H9NO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,10,11)/b7-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APEJMQOBVMLION-VOTSOKGWSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sebastiano Masuri et al.
Metallomics : integrated biometal science, 12(6), 891-901 (2020-04-28)
The novel copper complex [Cu(phen)2(salubrinal)](ClO4)2 (C0SAL) has been synthesised and characterised. Copper(ii) is coordinated by salubrinal through the thionic group, as shown by the UV-Vis, IR, ESI-MS and tandem mass results, together with the theoretical calculations. The formed complex showed