Fontos dokumentumok
BR464004
BRAND® filter funnel
borosilicate glass, capacity 50 mL, 3 D 4
Szinonimák:
Filter, Filter funnel
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.43
Anyagok
borosilicate glass
gyártó/kereskedő neve
BRAND 464004
kapacitás
50 mL
szűrőátmérő
3.5 cm
pórusméret
10-16 μm
Általános leírás
Crafted from borosilicate glass, known for its excellent thermal and chemical resistance, making it suitable for a wide range of substances.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)