Fontos dokumentumok
BR4600241
BRAND® Dispensette® S Fixed-volume bottle-top dispenser
volume 10 mL, with recirculation valve
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
Jellemzők
DE-M marking
with recirculation valve
gyártó/kereskedő neve
BRAND 4600241
térfogat
10 mL
szerelvény
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
Általános leírás
Dispensette S is suitable for an amazingly broad range of applications, particularly for many acids, saline solutions and organic solvents.
Tulajdonságok és előnyök
  • Extremely easy filling and dispensing
  • Simple priming by optimized flow channels
  • Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Egyéb megjegyzések
Fixed Volume- For standard applications. Simple calibration adjustment with a supplied tool.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.