Fontos dokumentumok
BR708134
Flexible discharge tubing with recirculation valve for Dispensette® S, Dispensette® S Organic, and Dispensette S® Trace Analysis
25, 50 and 100 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
PTFE
leírás
coiled, with safety handle
gyártó/kereskedő neve
BRAND 708134
kiszerelés
1 ea of
Hosszúság
~800 mm
kapacitás
25, 50 and 100 mL
Általános leírás
PTFE, coiled, length approx. 800 mm, with safety handle.
Not suitable for HF!
Jogi információk
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)