Fontos dokumentumok
BR708132
Flexible discharge tubing with recirculation valve for Dispensette® S, Dispensette® S Organic, and Dispensette S® Trace Analysis
1,2, 5 and 10 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
PTFE
leírás
coiled, with safety handle
gyártó/kereskedő neve
BRAND 708132
kiszerelés
1 ea of
Hosszúság
~800 mm
kapacitás
1,2, 5 and 10 mL
Általános leírás
PTFE, coiled, length approx. 800 mm, with safety handle.
Not suitable for HF!
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)