BR37245
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® class A DE-M marking
capacity 20 mL, neck joint: ST/NS 12/21, polypropylene stopper
Szinonimák:
BLAUBRAND®, Volumetric flasks
About This Item
Javasolt termékek
material
borosilicate glass
polypropylene stopper
Csatlakozó
joint: ST/NS neck12/21
Jellemzők
class A DE-M marking. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
kiszerelés
pack of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 37245
kapacitás
20 mL
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)