Fontos dokumentumok
BR36220
BRAND® measuring flask
capacity 25 mL, GL 18
Szinonimák:
PFA, Plastics, Volumetric flasks
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
PFA
Jellemzők
accuracy class A
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
BRAND 36220
kapacitás
25 mL
szerelvény
GL 18
Általános leírás
Error limits according to class A, DIN EN ISO 5215. Calibrated to contain (TC, In). Incl. one batch certificate. Autoclavable, easy to clean. PFA screw cap with molded sealing ring. Exposure to temperatures up to 121 ºC (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits! Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)