Fontos dokumentumok
Z306452
Volac® volumetric flask
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL, certificate
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass flask
Csatlakozó
joint ST/NS neck12/21
joint stopper12
Jellemzők
certificate
class A
kiszerelés
pack of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
Poulton & Graf RB258/WAC/F/5
elérhetőség
not available in USA and Canada
hangerőmérési tartomány
50 mL, accuracy: 0.06 mL
kapacitás
50 mL
Általános leírás
Conform to BS1792 and ISO1042. Each Volac flask is individually calibrated and printed, tested for accuracy, and numbered for full traceability, regardless whether Works Correction Certificate of Accuracy is provided. Borosilicate glass, permanent markings, and tooled ground neck fitted with PP stopper.
Jogi információk
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)