Fontos dokumentumok
BR23758
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 50 mL, bottle size 1000 mL, AR-Glass
Szinonimák:
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
About This Item
UNSPSC kód:
41121808
NACRES:
NB.43
material
AR-Glass
Jellemzők
Schellbach stripe
graduated in white
gyártó/kereskedő neve
BRAND 23758
hangerőmérési tartomány
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
palackméret
1000 mL
bürettaméret
50 mL
Általános leírás
SILBERBRAND Schellbach Stripe - Short marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)