Fontos dokumentumok
BR43308
BRAND® BLAUBRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, calibrated
capacity 10 mL, borosilicate glass
Szinonimák:
BLAUBRAND®, Gay-Lussac
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.71
material
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
Csatlakozó
joint ST/NS neck10/19
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 43308
kapacitás
10 mL
Általános leírás
DIN ISO 3507, type Gay-Lussac. Calibrated to contain (TC, In). Incl. individual certificate. Stopper NS 10/19 with capillary. Top of stopper ground and polished. The volume in cm³ is specified to a precision of 3 decimal places.
Jogi információk
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Density bottles determine liquid density, calibrated 'to contain' for accuracy, though not volumetric instruments like volumetric flasks.