Z323969
BRAND® BLAUBRAND® automatic burette, Pellet pattern
volume 50 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
About This Item
Javasolt termékek
material
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
Jellemzők
class AS
subdivision 0.1 mL
with intermediate stopcock (PTFE key)
without bottle
gyártó/kereskedő neve
BRAND 22763
hangerőmérési tartomány
50 mL, accuracy: ±0.05 mL
térfogat
50 mL
Általános leírás
All BLAUBRAND burettes and automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)