Fontos dokumentumok
BR13918
BRAND® compact BLAUBRAND® burette, with PTFE stopcock and Schellbach stripe
volume 50 mL, accuracy: ±0.05 mL
Szinonimák:
BLAUBRAND®, Burettes, Compact burettes
About This Item
UNSPSC kód:
41121808
NACRES:
NB.43
material
clear borosilicate glass 3.3
Jellemzők
subdivision 0.1 mL
gyártó/kereskedő neve
BRAND 13918
hangerőmérési tartomány
50 mL, accuracy: ±0.05 mL
Hosszúság
800 mm
térfogat
50 mL
Általános leírás
BLAUBRAND® Schellbach Stripe - Ring marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips. Class AS
Jogi információk
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)