WHA10347893
Whatman® qualitative filter paper, Grade 2122
W × L 100 mm × 100 mm
Szinonimák:
Whatman filter, Whatman paper, Z696358, paper filter
About This Item
Javasolt termékek
material
paper filters (parchment)
sheets
Jellemzők
Grade 2122
kiszerelés
pkg of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 10347893
Whatman Article No. 28414668 (US reference)
Sz × H
100 mm × 100 mm
bázis tömeg
40 g/m2
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Smooth surface allows samples to slide off with ease and not be retained on paper.
- Shiny pergamyne paper allows visual determination that all sample has been removed.
- Extremely thin (0.03 mm) and lightweight (40 g/m²) for safe and secure sample transport.
- No glue or additives (residue-free).
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)