Fontos dokumentumok
BR13926
BRAND® compact SILBERBRAND burette, with PTFE stopcock
volume 25 mL
Szinonimák:
Burettes, Compact burettes, SILBERBRAND
About This Item
UNSPSC kód:
41121808
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass (5.4)
gyártó/kereskedő neve
BRAND 13926
hangerőmérési tartomány
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
térfogat
25 mL
Általános leírás
The New Generation of Burettes from BRAND. With PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean. Simple repair - all individual components replaceable. Borosilicate glass 3.3, removable PTFE stopcock. 25 ml: Error limits according to class B, DIN EN ISO 385. 50 ml: To DIN EN ISO 385, class B.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)