Fontos dokumentumok
Z548030
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 250 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint stopper22
leírás
conical
kapacitás
250 mL
elzárócsap-furat
2 mm
Related Categories
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)