BMSW4000500
Accuris™ Balance
weighing capacity 500 g, resolution: ±0.1 g
Szinonimák:
laboratory balances, weighing balances
About This Item
Javasolt termékek
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific W4000-500
mérési tartomány
resolution: ±0.1 g
mérőkapacitás mérési tartománya
500 g
Sz × Mé × Ma
2.6 in. × 3.9 in. × 0.75 in., Exterior Dimension
platform Sz × H
2.5 cm × 2.5 cm
akkumulátor töltöttsége
AAA (battery included)
Általános leírás
- Easy-to-read, backlit, liquid crystal display
- Calibration function
- Includes AAA batteries
- Snap on, protective cover
- Compact, less than 3 in. wide
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)