Fontos dokumentumok
Z662682
Kern pocket balances
weighing capacity 1,000 g, resolution: 1 g
About This Item
UNSPSC kód:
41111502
NACRES:
NB.71
Jellemzők
CE compliant
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Kern CM 1 K-1N
elérhetőség
not available in USA and Canada
mérőkapacitás mérési tartománya
1,000 g, resolution: 1 g
teljes H × Sz × Ma
85 mm × 130 mm × 25 mm
mérlegelő serpenyő H × Sz
70 mm × 80 mm
akkumulátor töltöttsége
3 × 1.5 V AAA
Általános leírás
  • Handy pocket sized balance with calculator
  • Protected against pressure and dust by a hardcase
  • Auto-off function after 4 minutes to preserve battery
  • Adjusting programme CAL, guarantees high quality