BMSW4000100
Accuris™ Balance
weighing capacity 100 g, resolution: ±0.01 g
Szinonimák:
compact weighing balance, laboratory balances, weighing balances
About This Item
Javasolt termékek
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific W4000-100
mérési tartomány
resolution: ±0.01 g
mérőkapacitás mérési tartománya
100 g
Sz × Mé × Ma
2.6 in. × 3.9 in. × 0.75 in., Exterior Dimension
platform Sz × H
2.5 cm × 2.5 cm
akkumulátor töltöttsége
AAA (battery included)
Related Categories
Általános leírás
- Easy-to-read, backlit, liquid crystal display
- Calibration function
- Includes AAA batteries
- Snap on, protective cover
- Compact, less than 3 in. wide
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)