Fontos dokumentumok
P2924
Sigma-Aldrich
Finnpipette® pipette tips
Finntip 5 mL, non-sterile
Szinonimák:
Finnpipette Tips
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.01
gyártó/kereskedő neve:
Finn 9402030
Hosszúság:
14.7 cm
maximum térfogat:
5 mL
térfogat tartomány:
1-5 mL
sterilitás:
non-sterile
Jellemzők:
barrier: no
kiszerelés:
pack of 500 ea (Bag)
material
colorless
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
barrier: no
kiszerelés
pack of 500 ea (Bag)
gyártó/kereskedő neve
Finn 9402030
Hosszúság
14.7 cm
maximum térfogat
5 mL
térfogat tartomány
1-5 mL
Tulajdonságok és előnyök
  • Enables accurate and precise pipetting
  • Prevents liquid retention as it is designed based on liquid handling, hydrophobic and uniformly smooth surfaces
  • Color-coded racks to match the compatible Finnpipette
  • Color coding only applies to rack and refill packaging
Egyéb megjegyzések
Browse all pipette tips
Jogi információk
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)