Fontos dokumentumok
BAH131880000
Poxygrid® bag holder
to hold, 24 x 30 in (61 x 76 cm) bag
Szinonimák:
bag holder
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.43
Jellemzők
to hold 24 x 30 in (61 x 76 cm) bag
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art H13188-0000
átmérő × Ma
14.6 in. (370 mm) × 23.5 in. (600 mm)
Általános leírás
Sturdy wire holder keeps bags open while a separate hooked ring that rests over the top keeps them securely in place
Tulajdonságok és előnyök
  • Bright biohazard orange colored epoxy-coated steel wire
  • Chemical and corrosion-resistant; unaffected by organic solvents, salts, weak acids and weak alkalis
  • Will withstand a temperature range of -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF)
  • Autoclavable
Jogi információk
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)