1.32360
MC-Media Pad®
for yeasts, for molds, Accredited for Food Stuff and Dried Cannabis Flower (THC>0.3%)
Szinonimák:
Yeast and Mold count test
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
AOAC® OMA
AOAC® PTM
MicroVal
sterilitás
sterile
termékcsalád
MC-Media Pad®
Jellemzők
ready-to-use
pH
7.4 ( in H2O)
alkalmasság
suitable for microbiology
molds
yeasts
alkalmazás(ok)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-25°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Compliant with international food & beverage regulations
- Reduce waste and save space
- Reliable and fast results
- Easy to use—fewer handling steps than traditional methods
- Colour coded to ensure the use of right Media Pad
- Simplified workflow
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 1
Cikkek
This article will focus on results obtained for MC-Media Pad RAC, MC-Media Pad Coliform, MC-Media Pad E. coli & Coliform & MC-Media Pad Yeast & Mold.
Protocols
Az MC-Media Pad® és a különböző kényelmi oldatok összehasonlítása az indikátor szervezetek vizsgálatára szolgáló termékekkel
Comparison of MC-Media Pad® with different convenience solution products for indicator organism testing