BAF131920002
SP Bel-Art® Biohazard disposal stand
to hold, 24 x 30 in (61 x 76 cm) bag
Szinonimák:
biohaz waste bag, biohazard disposal bags, waste bag
Javasolt termékek
Jellemzők
to hold 24 x 30 in (61 x 76 cm) bag
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F13192-0002
H
21.5 in. (546 mm)
215 mm
Általános leírás
Keep bags open and securely supported on these economical, lightweight, stainless steel wire frames. Polypropylene bottom serves as a containment tray in the event of bag leakage and is safety orange in color for easy identification as a biohazard containment system.
Tulajdonságok és előnyök
- Small bag holder is ideal for benchtop use
- Assembles in minutes and is permanent
- Dishwasher-safe; autoclavable at 121°C (250°F)
- Use F13192-0102 reusable, sanitary cover with medium and large Clavies Biohazard Bag Holders
Jogi információk
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)