Merck
ALD00160
Sigma-Aldrich
2-Thiophenesulfonyl fluoride
95%
Szinonimák:
2-Thiophenesulfonyl fluoride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H3FO2S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
törésmutató
n/D 1.509
sűrűség
1.437 at 25 °C
SMILES string
O=S(C1=CC=CS1)(F)=O
InChI
1S/C4H3FO2S2/c5-9(6,7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NYJIUCJXMLNPHU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
223.0 °F
Lobbanási pont (C)
106.11 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)