Merck
ALD00560
Sigma-Aldrich
1-((3,5-Difluorophenyl)sulfonyl)bicyclo[2.1.0]pentane
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H10F2O2S
Molekulatömeg:
244.26
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC(F)=CC(F)=C1)(C23CCC2C3)=O
InChI
1S/C11H10F2O2S/c12-8-3-9(13)5-10(4-8)16(14,15)11-2-1-7(11)6-11/h3-5,7H,1-2,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZBMPDKWKGIJQD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
The following "spring-loaded" electrophile is a convenient reagent for the installation of cyclopentane to primary and secondary amines. This product is one of several synthetically useful reagents reported by Baran and coworkers on Strain-release amination.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.