Merck
ALD00570
Sigma-Aldrich
1-((4-(Trifluoromethyl)phenyl)sulfonyl)bicyclo[2.1.0]pentane
racemic version, 95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H11F3O2S
Molekulatömeg:
276.27
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
Alkalmazás
The following "spring-loaded" electrophile is a convenient reagent for the installation of cyclopentane to primary and secondary amines. This product is one of several synthetically useful reagents reported by Baran and coworkers for the “any-stage” installation of small, strained ring systems.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)