Merck
A56450
Sigma-Aldrich
1-Aminohomopiperidine
95%
Szinonimák:
N-Aminohexamethyleneimine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.485 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
sűrűség
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NN1CCCCCC1
InChI
1S/C6H14N2/c7-8-5-3-1-2-4-6-8/h1-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UGBKOURNNQREPE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
132.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
56 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Battistina Asproni et al.
Chemical biology & drug design, 91(1), 181-193 (2017-07-05)
Novel 1,4-dihydropyrazolo[3,4-a]pyrrolizine-, 4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-g]indolizine- and 1,4,5,6-tetrahydropyrazolo[3,4-c]pyrrolo[1,2-a]azepine-3-carboxamide-based compounds were designed and synthesized for cannabinoid CB