Merck
543004
Sigma-Aldrich
1,2-Diaminoethane trityl, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.2-1.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Szinonimák:
1,2-Diaminoethane trityl polystyrene resin
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
keresztkötés
1 % cross-linked
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
a címkézés mértéke
1.2-1.7 mmol/g loading
részecskeméret
100-200 mesh
funkcionális csoport
amine
SMILES string
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.NCCNC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C21H22N2.C10H10.C8H8/c22-16-17-23-21(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1-15,23H,16-17,22H2;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MOSUAVCIFILVRV-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Günter Brönner et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 91(2), 535-538 (2005-11-10)
The melanocortin 4 receptor (MC4R) is an essential regulator of energy intake and body weight. Recently, the V103I polymorphism of MC4R has been shown to be negatively associated with body mass index. This suggests that serum lipids and blood pressure