Merck
A35607
Sigma-Aldrich
3-Allylrhodanine
99%
Szinonimák:
3-Allyl-2-thioxo-4-thiazolidinone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H7NOS2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.26
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
bp
139 °C/6 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
sűrűség
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CCN1C(=O)CSC1=S
InChI
1S/C6H7NOS2/c1-2-3-7-5(8)4-10-6(7)9/h2H,1,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYGUTBCTEJBRAN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)