Fontos dokumentumok
935484
Ruthenium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Ruthenium chloride, Ruthenium trichloride, Trichlororuthenium
Teszt
40-50% Ru basis (gravimetric)
99.99% trace metals basis
form
powder
specific gravity measuring range
6.97 g/mL
szennyeződések
≤150 ppm (trace metals analysis)
szín
dark gray to black
pH
1-2
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
3.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Ru](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ru/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)