Fontos dokumentumok
932094
TCzTrz
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
9,9′,9"-(5-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)benzene-1,2,3-triyl) tris(9H-carbazole)
About This Item
Javasolt termékek
grade
sublimed grade
Minőségi szint
leírás
Triplet Energy:-2.80 eV
S1: 2.96 eV
T1: 2.81 eV
Teszt
≥99% (HPLC)
energy gap
0.16 eV, delta EST
oldhatóság
toluene: soluble
Keringési energia
HOMO -5.40 eV
LUMO -2.18 eV
UV-elnyelés
λ: 335 nm±5 nm Amax
λ: 375 nm±5 nm Amax
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)