Fontos dokumentumok
930539
(S,R,S)-AHPC-Me-C5-COOH
≥95%
Szinonimák:
6-{[(2S)-1-[(2S,4R)-4-Hydroxy-2-{[(1S)-1-[4-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)phenyl]ethyl]carbamoyl}pyrrolidin-1-yl]-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]carbamoyl}hexanoic acid, 7-(((S)-1-((2S, 4R)-4-Hydroxy-2-(((S)-1-(4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl)ethyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-7-oxoheptanoic acid, L-Prolinamide, N-(6-carboxy-1-oxohexyl)-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[(1S)-1-[4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl]ethyl]-, (4R)
About This Item
Javasolt termékek
ligand
VH032
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Alkalmazás
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Egyéb megjegyzések
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)