Merck
929948
Sigma-Aldrich
Ursodeoxycholic acid-22,23,24-13C3 solution
≥98 atom % 13C, ≥-98% (CP), 100 μg/mL in methanol
Szinonimák:
(R)-4-((3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[i]phenanthren-17-yl-2,3,4-13C3)pentanoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C3C21H40O4
Molekulatömeg:
395.55
UNSPSC kód:
12142200
NACRES:
NA.13
izotóptisztaság
≥98 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥-98% (CP)
koncentráció
100 μg/mL in methanol
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
O[13C@@H]1[13CH2]C[C@@]2(C)[C@@](C[C@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(O)=O)([H])[13CH2]1
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)