Fontos dokumentumok
929549
Sigma-Aldrich
Ursodeoxycholic acid-2,2,4,4-d4
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24D4H36O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
396.60
MDL-szám:
Minőségi szint
tömegeltolódás
M+4
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)