Fontos dokumentumok
926965
Sigma-Aldrich
Gold coated silica nanoparticles
1 wt. % in water, 600 nm (non-porous silica), 20 nm (gold nanoparticles)
Méret kiválasztása
2 ML
105 000,00 Ft
105 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
2 ML
105 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
SiO2@AuNP
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352309
NACRES:
NA.22
105 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
koncentráció
1 wt. % in water
részecskeméret
20 nm (gold nanoparticles)
600 nm (non-porous silica)
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Gold coated silica nanoparticles, are composed of a spherical silica core coated with gold nanoparticles on the surface. These materials have unique chemical and optical properties make them suitable and attractive for applications in, medicine, batteries, catalysis, sensors and spectroscopy. Gold coated silica nanoparticles have material a large surface area, non-porous silica, excellent charge transport, and biocompatibility.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Narges Elahi et al.
Talanta, 184, 537-556 (2018-04-21)
Recent advances in nanotechnology are as a result of the development of engineered nanoparticles. Efficiently, metallic nanoparticles have been widely exploited for biomedical application and among them, gold nanoparticles (AuNPs) are highly remarkable. Consequent upon their significant nature, spherical and
Elnaz Bagheri et al.
Biosensors & bioelectronics, 153, 112054-112054 (2020-02-15)
Hybrid silica-gold based sensors show attractive performance in sensing technologies. Due to their interesting optical properties and biological compatibility, gold nanoparticles (AuNPs) have been extensively implemented in sensing technology. Hybridization of AuNPs with silica NPs as a material with unique
A novel method for the synthesis of monodisperse gold-coated silica nanoparticles.
English M D, et al.
Journal of Nanoparticle Research, 14, 650-650 (2012)