926817
Doped graphene oxide
nitrogen/sulfur co-doped, powder, bio-sourced
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Nitrogen/Sulfur co-doped graphene oxide powder, bio-sourced
leírás
Phase: Semi-crystalline
Minőségi szint
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
lapméret
, flake like structure
méret
25-30 μm , particle size distribution method
külső felület
7.7 m2/g , method- Nitrogen adsorption
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Advanced technologies for energy conversion and storage aim to improve performance and reduce environmental impact.
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.