Merck
925241
Sigma-Aldrich
Prednisolone-(9,11,12,12)-d4
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21D4H24O5
Molekulatömeg:
364.47
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.13
izotóptisztaság
≥98 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥95% (CP)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
C[C@@]12C(CC[C@]2(O)C(CO)=O)C3CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3([2H])[C@](O)([2H])C1([2H])[2H])=O
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14?,15?,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i10D2,16D,18D
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)