Merck
921416
D-Leucine-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C6H13NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.13
UNSPSC kód:
12352116
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Teszt
≥98% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
protein expression: suitable
tömegeltolódás
M+6
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)