Fontos dokumentumok
921378
Reduced graphene oxide enhanced PMDA composite for battery
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
form
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Advanced technologies for energy conversion and storage aim to improve performance and reduce environmental impact.