Fontos dokumentumok
917567
Indium tin oxide coated PEN with Pt layer
60% transparency, size 9.6 cm × 9.6 cm × 125 μm, sheet resistance 5 Ω/sq
Szinonimák:
ITO coated polyethylene naphthalate with Pt layer, ITO-PEN with Pt layer (60% transparency), PECF-CAT03
leírás
Catalyst material: Pt/Ti alloy
Substrate: polyethylene naphthalate (PEN) film 125 micron thick (one side coated)
form
solid
lapellenállás
5 Ω/sq
méret
9.6 cm × 9.6 cm × 125 μm
Related Categories
Alkalmazás
This product can be used for rapid fabrication of flexible Perovskite solar cells, sensors and dye-sensitized solar cells.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)