Fontos dokumentumok
749737
Indium tin oxide coated PET
surface resistivity 100 Ω/sq, L × W × thickness 1 ft × 1 ft × 7 mil, sheet
Szinonimák:
ITO-PET, Polyethylene terephthalate film, ITO coated
About This Item
Javasolt termékek
Forma
sheet
fajlagos felületi ellenállás
100 Ω/sq
H × Sz × vastagság
1 ft × 1 ft × 7 mil
SMILES string
O=[In]O[In]=O.O=[Sn]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai tulajdonságok
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
A transparent conductive electrode (TCE) is an essential component of various optoelectronic devices such as solar cells, liquid-crystal displays (LCD), light-emitting diodes (LED), and touch screens.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.