918067
Indium tin oxide coated PEN with titanium(IV) oxide buffer layer
>80% transparency, film L × W × thickness 29.7 cm × 21 cm × 125 μm, sheet resistance <15 Ω/sq
Szinonimák:
ITO coated polyethylene naphthalate with titanium dioxide buffer layer, ITO-PEN with TiO2 buffer layer (>80% transparency)
About This Item
Javasolt termékek
material
substrate (Polyethylene naphlalate (PEN) film (one side coated) )
Minőségi szint
lapellenállás
<15 Ω/sq
film L × W × thickness
29.7 cm × 21 cm × 125 μm
rétegvastagság
7 nm , TiO2
áteresztőképesség
550 nm, >80%
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)